Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo Delrin
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro del pocillo (métrico):
13 mm
16 mm
Longitud (métrico):
104,14 mm
127 mm
Anchura (métrico):
104,14 mm
127 mm
Altura (métrico):
58,42 mm
68,58 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack para tubos |
| matriz, red, conjunto | 6 x 6 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Amarillo |
| Admite | Tubos (de 5 a 10 ml) |
| Material | Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio |
| Posiciones | 36 |
| Forma | Square |
| Estantes | 3 Tiers |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Mostrar más |