Learn More
delta-Valerolactam, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11474983
delta-Valerolactam, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474983
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11474983
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12271.14
Solicitar formato a granel o personalizado
delta-Valerolactam is the starting material for a new route to hexahydrojulolidines, using intramolecular 1,4-cycloaddition. It is used as an intermediate in the preparation of other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El delta-Valerolactam es el material de partida para una nueva ruta a las hexahidrojulolidinas, mediante el uso de 1,4-cicloadición intramolecular. Se utiliza como intermediario en la preparación de otros productos químicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 675-20-7
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.13
Número MDL MFCD00006037
Clave InChI XUWHAWMETYGRKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-piperidone, 2-piperidinone, delta-valerolactam, valerolactim, 5-pentanolactam, piperidinone, piperidon, piperidone, alpha-piperidone, piperidone-2Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 12665
ChEBI CHEBI:77761
Nombre IUPAC piperidin-2-ona
SMILES O=C1CCCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta-Valerolactam
Punto de fusión 35°C to 39°C
Punto de ebullición 255°C to 257°C
Temperatura de inflamación 147°C (296°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 106434
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Porcentaje de pureza ≥98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteS23A047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12271.22,A12271.14
Número de loteK01M01 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12271.22,A12271.14
Número de loteK07M09 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12271.22,A12271.14
Número de lote61500507 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12271.22,A12271.14
Número de lote10200213 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12271.22,A12271.14
compliance-icons
Nombre del producto
  • delta-Valerolactam
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Piperidinone
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
delta-Valerolactam, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals >