missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltametrina, Fluka™

Código de producto. 16262852 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16262852

Marca: Honeywell-Fluka R1615100MG

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Patrón analítico y material de referencia

Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.

  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
  • Asistencia técnica de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Deltamethrin
Envase Frasco de vidrio
CAS 52918-63-5
Color Incolora
Punto de fusión 100°C to 102°C
Punto de ebullición Decomposes below the boiling point.
Sinónimo (S)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-Dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Industry Type Environmental Analysis
Peso molecular (g/mol) 505.2
Cantidad 100 mg
Grado Estándar analítico
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado