Learn More
Honeywell™ Deltasafe Flame-Retardant M1 Polypropylene Coveralls with Hood
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Descripción
- Cómodo con la misma capacidad de respiración que una camiseta
- Certificado antiestático y pirorretardante (EN 533 y EN 1149-1)
- Certificación de partículas M1 y radioactivas (NF P92-507 y EN 1073-2)
- Nivel de protección: Requisitos generales, tipo 5 y tipo 6 (EN 340, EN 13982-1 y EN 13034), EPI de categoría CE: 3
- Sectores recomendados: productos químicos, petróleo y gas, nuclear
- Riesgos: Contaminación por partículas en el aire, salpicaduras químicas
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | General Purpose Coveralls |
Tamaño | Pequeño |
Sexo | Unisex |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Hood Type | Elástico |
Esterilidad | No estéril |