Learn More
Fisherbrand™ Desmineralizador portátil
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad:
286 L
420 L
570 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Conductividad: 0,3 a 2 μs/cm.
- Capacidad para 25 °F: DEM’O 3: 286 litros – DEM’O 4: 420 litros – DEM’O 5: 570 litros
- Presión máxima: 4 bar a temperatura ambiente
- Caudal: hasta 150 litros/hora
- Temperatura máxima de uso: 25°C
- Saturación: la estación de producción de agua desmineralizada está saturada cuando la columna azul se vuelve completamente ocre.
- Mural o portátil
- Conservación: 2 años, en su embalaje original, a temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Indicador de color | El cartucho azul cambia a marrón ocre |
| Capacidad | 286 L |
| Caudal | 150 l/h |
| Tamaño del filtro | 23 x 60 cm |
| Tipo de filtro | Desmineralizador |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de aguas |
| Incluye | 3 cartuchos y tubos semirrígidos 2 × 2 |
| Modelo | DEM'O3 |
| Presión | 4 bar |
| Cantidad | 1 kit |
| Mostrar más |