Learn More
Benzoato de denatonio, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7042013
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15493709
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61048.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
This item is not returnable. View return policy
El compuesto más amargo conocido
The bitterest compound knownDenatonium benzoate is used as an alcohol denaturant and flavor in pharmaceuticals. It is also used in antifreeze, nail biting preventions, respirator mask fit-testing, animal repellents, liquid soaps and shampoos. Further, it is used in air care products. It acts as H1 antihistamine. In addition to this, it is used as a disinfectant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El compuesto más amargo conocido, el benzoato de denatonio, se utiliza como desnaturalizante del alcohol y compuesto de sabor en productos farmacéuticos. También se utiliza en anticongelantes, prevenciones para morderse las uñas, pruebas de ajuste de mascarillas, repelentes de animales, jabones líquidos y champús. Además, se utiliza en productos de cuidado del aire. Actúa como antihistamínico H1. Además, se utiliza como desinfectante.
Solubilidad
Soluble en alcohol isopropílico y metanol. Ligeramente soluble en acetona. Insoluble en éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3734-33-6
Fórmula molecular C28H34N2O3
Sinónimo unii-m5ba6gaf1o
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzoato de denatonio
Cantidad 1 g
Solubilidad Soluble en alcohol isopropílico, metanol. Ligeramente soluble en acetona. Insoluble en éter.
Punto de fusión De 164 °C a 169 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 446,59
Forma física Sólido
Color Blanco
compliance-icons
Product Identifier
  • Denatonium benzoate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Bitrex
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.