Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de almacenamiento compacto para almacenamiento criogénico y ultracongeladores horizontales
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Admite:
Placas (10/gradilla)
Placas (11/gradilla)
Placas (12/gradilla)
Placas (15/gradilla)
Placas (18/gradilla)
Placas (9/gradilla)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Un proceso práctico y optimizado para maximizar el almacenamiento de muestras en su laboratorio. Las gradillas de almacenamiento denso para arcones congeladores ULT y crioalmacenamiento de Thermo Scientific™ están diseñadas para alojar tubos de entre 200 μl y 5,0 μl, ofreciendo una capacidad de almacenamiento de muestras maximizada para arcones congeladores ultrabajos y los congeladores criogénicos de gran capacidad.
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gradilla de tubos (congeladores criogénicos y ultracongeladores horizontales) |
| Descripción | Gradillas para tubos (congeladores criogénicos y ultracongeladores horizontales) |
| Color | Plata |
| Admite | Placas (12/gradilla) |
| Forma | Rectángulo |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos Thermo Scientific Matrix de 0,75 ml, tubos de 0,75 ml con DuraSeal, tubos con tapón de rosca de 500 µl, tubos de 1,4 ml, tubos de 1,4 ml con DuraSeal, tubos de 1,4 ml con HRC, tubos Cryobank de 1,0 ml, Cryobank de 2,0 ml en gradilla universal, Cryobank de 1,8 ml en gradilla universal |
| Compatibilidad con congeladores (capacidad) | Thermo Scientific CryoPlus 1 (capacidad para 7 gradillas), CryoPlus 2 (capacidad para 16 gradillas), CryoPlus 3 (capacidad para 30 gradillas), CryoPlus 4 (capacidad para 51 gradillas) Congeladores horizontales de -86 °C y -40 °C Thermo Scientific: 359,6 l (12,7 pies cúbicos) (capacidad para 33 gradillas), 481,3 l (17 pies cúbicos) (capacidad para 810 gradillas), |
| Anchura (métrico) | 13,5 cm |
| Anchura (imperial) | 5,3 in |
| Altura (métrico) | 69 cm |
| Mostrar más |