Learn More
Alla France™ Hidrómetro de densidad
Código de producto. 11753413
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,7 a 0,750 g/ml
De 0,750 a 0,800 g/ml
De 0,800 a 0,850 g/ml
De 0,850 a 0,900 g/ml
De 0,900 a 0,950 g/ml
De 0,950 a 1,000 g/ml
De 1,000 a 1,050 g/ml
De 1,050 a 1,100 g/ml
De 1,100 a 1,150 g/ml
De 1,150 a 1,200 g/ml
De 1,200 a 1,250 g/ml
De 1,250 a 1,300 g/ml
De 1,300 a 1,350 g/ml
De 1,350 a 1,400 g/ml
De 1,400 a 1,450 g/ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11753413
Marca: Alla France™ 3500LC130/20/Hqp
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos termómetros para una gran variedad de aplicaciones. Los hidrómetros de densidad Alla France™ están completamente marcados con todas las normas de referencia. Referencia grabada en el tubo para indicar los desplazamientos de la escala.
  • Hidrómetros de densidad (g/ml)
  • ISO, BS, DIN, NF, etc. Trazable al MRA
  • Uso general a 20 °C
  • Lectura bajo el menisco
  • Entrega sistemática con certificado de trazabilidad y conformidad
  • Previa solicitud, puede suministrarse con certificado de calibración trazable de la "UE" o certificado oficial de calibración "EO"
  • Calibrado de acuerdo con las siguientes tensiones superficiales:
  • de 0,600 a 1,000 g/ml= 16 a 35 mN/m (baja tensión)
  • de 1,000 a 1,300 g/ml= 55 mN/m (tensión media)
  • de 1,300 a 2,000 g/ml= 75 mN/m (alta tensión)
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo Hidrómetro de densidad
Exactitud ±0,0005 g/ml
Longitud (métrico) 335 mm
Intervalo de gravedad específica De 1,300 a 1,350 g/ml