Learn More
Alla France™ Hidrómetro de densidad
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,7 a 0,750 g/ml
De 0,750 a 0,800 g/ml
De 0,800 a 0,850 g/ml
De 0,850 a 0,900 g/ml
De 0,900 a 0,950 g/ml
De 0,950 a 1,000 g/ml
De 1,000 a 1,050 g/ml
De 1,050 a 1,100 g/ml
De 1,100 a 1,150 g/ml
De 1,150 a 1,200 g/ml
De 1,200 a 1,250 g/ml
De 1,250 a 1,300 g/ml
De 1,300 a 1,350 g/ml
De 1,350 a 1,400 g/ml
De 1,400 a 1,450 g/ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Hidrómetros de densidad (g/ml)
- ISO, BS, DIN, NF, etc. Trazable al MRA
- Uso general a 20 °C
- Lectura bajo el menisco
- Entrega sistemática con certificado de trazabilidad y conformidad
- Previa solicitud, puede suministrarse con certificado de calibración trazable de la "UE" o certificado oficial de calibración "EO"
- Calibrado de acuerdo con las siguientes tensiones superficiales:
- de 0,600 a 1,000 g/ml= 16 a 35 mN/m (baja tensión)
- de 1,000 a 1,300 g/ml= 55 mN/m (tensión media)
- de 1,300 a 2,000 g/ml= 75 mN/m (alta tensión)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Hidrómetro de densidad |
| Exactitud | ±0,0005 g/ml |
| Longitud (métrico) | 335 mm |
| Intervalo de gravedad específica | De 0,850 a 0,900 g/ml |