Learn More
Estándares de densidad (25 °C)
Los estándares de densidad certificados ISO 17025 /ISO 17034 de Paragon sirven para verificar los instrumentos utilizados para medir la densidad de los materiales que son fluidos a la temperatura de prueba deseada dentro del rango de 15 °C a 150 °C.
Marca: Paragon Scientific DEN25-11
Detalles adicionales : CAS : 131-11-3 Peso : 0.06000kg
Descripción
- Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
- Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
- Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
- Se suministra en un envase a prueba de manipulaciones con un 2 año de vida útil.
- Trazabilidad completa según las normas internacionales.
- Se suministra con MSDS.
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
- Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
60 mL | |
1.1869 g/mL (25°C) | |
Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation |
Nominal values quoted