Learn More
Desoxibenzoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10407300
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 451-40-1
Fórmula molecular C14H12O
Peso molecular (g/mol) 196.25
Número MDL MFCD00003081
Clave InChI OTKCEEWUXHVZQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylacetophenone, deoxybenzoin, benzyl phenyl ketone, ethanone, 1,2-diphenyl, desoxybenzoin, 1,2-diphenylethan-1-one, phenyl benzyl ketone, benzoin, deoxy, acetophenone, 2-phenyl, deoxy benzoin
PubChem CID 9948
Nombre IUPAC 1,2-difeniletanona
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxybenzoin
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 52.0°C to 57.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 320.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CH2COC6H5
Cantidad 25 g
Beilstein 07, II, 368
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohols and ketones
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Deoxybenzoin