Learn More
Deoxyribonuclease I like 1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
198.00€ - 462.00€
Especificaciones
Antígeno | Deoxyribonuclease I like 1 |
---|---|
Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200 |
Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18634452
|
Novus Biologicals
NBP2-92613-0.02ml |
0.02 mL |
198.00€
0.02 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18630952
|
Novus Biologicals
NBP2-92613-0.1ml |
0.1 mL |
462.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Deoxyribonuclease I like 1 Polyclonal antibody specifically detects Deoxyribonuclease I like 1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceEspecificaciones
Deoxyribonuclease I like 1 | |
Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat | |
deoxyribonuclease I-like 1muscle-specific, DNase I-like 1, DNase X, DNASEX, DNL1LEC 3.1.21.-, EC 3.1.21, EC 3.1.21.1, Muscle-specific DNase I-like | |
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-302 of human DNASE1L1 (NP_006721.1). MHYPTALLFLILANGAQAFRICAFNAQRLTLAKVAREQVMDTLVRILARCDIMVLQEVVDSSGSAIPLLLRELNRFDGSGPYSTLSSPQLGRSTYMETYVYFYRSHKTQVLSSYVYNDEDDVFAREPFVAQFSLPSNVLPSLVLVPLHTTPKAVEKELNALYDVFLEVSQHWQSKDVILLGDFNADCASLTKKRLDKLELRTEPGFHWVIADGEDTTVRASTHCTYDRVVLHGERCRSLLHTAAAFDFPTSFQLTEEEALNISDHYPVEVELKLSQAHSVQPLSLTVLLLLSLLSPQLCPAA | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
1774 | |
IgG | |
Affinity purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Deoxyribonuclease I like 1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™