missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DEPDC6/Deptor Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 20985-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The antibody is specific to DEPDC6.
Negative regulator of the mTORC1 and mTORC2 signaling pathways. Inhibits the kinase activity of both complexes.Especificaciones
| DEPDC6/Deptor | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| DEPTOR | |
| DEP domain containing 6, DEP.6, DEPDC6, Deptor | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 314979, 64798, 97998 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.81 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q570Y9, Q8TB45 | |
| Deptor | |
| Peptide | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido