Learn More
Thermo Scientific™ Depyrogenated Glass Containers
Código de producto. 15499014
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 mL
22 mL
60 mL
60 mL
125 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tipo de producto:
Amber Packer Bottle
Packer Bottle
Recipiente
Sample Jar
Vial
Wide Mouth Bottle
Color:
Transparente
Ámbar
N.º por caja:
6
12
24
72
Ahorre en elevadas inversiones de capital con este instrumental de vidrio listo para su uso con distintos tamaños y configuraciones.
Ahorre en elevadas inversiones de capital con este instrumental de vidrio listo para su uso con distintos tamaños y configuraciones.Los recipientes de vidrio despirogenados Thermo Scientific™ presentan unos niveles de endotoxinas que no superan los 0,06 UE/ml. Se pueden utilizar en esterilización de terminales, muestreo de agua y almacenamiento de productos.
  • Limpieza y envasado en una sala limpia de clase 100/10
  • Con cada lote se incluye un certificado de análisis
Recomendado para:
Aplicaciones sin endotoxinas
Información sobre pedidos:
Hay disponibles recipientes con certificación adicional de nivel bajo de partículas. Thermo Scientific también ofrece viales de cristal cuyos niveles de endotoxinas no superan los 0,06 EU/ml. Pregunte a su representante de atención al cliente por nuestro servicio de despirogenación con nuestro proceso validado que se realiza en una sala limpia de clase 100. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 mL
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,375 in
Material Vidrio
N.º por caja 24
Certificaciones/conformidad Cumple con los niveles de endotoxinas inferiores a 0,06 EU/ml; incluye certificado de análisis
Closure Included Yes
Boca Ancha
Altura (métrico) 66,68 mm
Tipo de producto Sample Jar
Altura (imperial) 2,625 in
Revestimiento del tapón PTFE
Tamaño del tapón 58-400 mm
Diámetro (métrico) 60,33 mm