Learn More
Thermo Scientific™ Vial de vidrio ámbar vacío, estéril y despirogenado, premontado con tapón y cierre de rosca de aluminio
Los viales vacíos estériles Thermo Scientific™ se ofrecen con capacidades que oscilan entre 1 y 100 ml.
Marca: Thermo Scientific™ ST2-13A
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los viales vacíos estériles apirógenos Thermo Scientific™ se ofrecen con capacidades que oscilan entre 1 y 100 ml.En cada lote se incluye un certificado de esterilidad y una prueba de pirógenos.Los viales estériles son de borosilicato tipo I e incluyen tapones de butilo y cierres de aluminio.
- Vidrio borosilicatado Tipo I.
- Montados con tapones de butilo y cierres de aluminio.
- Adecuados para usos en que se requiere la técnica aséptica.
- Certificado de esterilidad & prueba de pirógenos incluidos con cada lote
Especificaciones
Vial de vidrio ámbar premontado con tapón y cierre de rosca de aluminio | |
Ámbar | |
Estéril | |
1,313 in | |
0,068 oz | |
Aluminio | |
33,35 mm | |
Certificados de esterilidad y prueba de pirógenos incluidos | |
13 mm |
0,5 in, 12,7 mm | |
Vidrio | |
2 mL | |
100 | |
2 mL | |
Tapón para encapsular (montado) con septum | |
100 cajas | |
Vial | |
Protocolo aséptico |