Learn More
Ansell™ Guantes de neopreno verde DermaShield™ serie 73-711
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 12475070
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Fabricados con una mezcla patentada de policloropreno. Los guantes de neopreno verde Ansell™ DermaShield™ serie 73-711 son ideales para entornos de ISO clase 5 (clase 100).
  • Fabricados con policloropreno
  • Sin proteínas de látex ni aceleradores, minimiza las alergias de tipo I y IV asociadas al caucho natural.
  • La comodidad y flexibilidad de los guantes de caucho natural a un precio igualmente competitivo
  • La composición de neopreno ofrece una mejor resistencia química.
  • El nuevo puño con reborde evita que el guante se baje y se salga, lo que proporciona una mayor protección.
  • Estéril
  • Disponible para entornos controlados no estériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Neopreno
Material del manguito Neopreno
Color Verde
Material Neopreno
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes
Tamaño 6,5
Esterilidad Estéril
Modelo 73-711
Grosor (métrico) 0,175mm
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Cantidad 200/caja
Resistente a Resistencia química
Serie 73-711