Learn More
Fisherbrand™ Desecador con mando de vidrio
Fabricado con vidrio borosilicatado Simax 3.3 El desecador con mando de vidrio Fisherbrand está diseñado para una variedad de trabajos de vacío.
152.00€ - 536.13€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 13 130, DIN 12 491 |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato Simax 3.3 |
Tipo de producto | Desecador |
Incluye | Mando de cristal |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15584635
|
Fisherbrand™
632415280253 |
Desecador | 239 mm | 320 mm | 363 mm |
367.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15584625
|
Fisherbrand™
632415280153 |
Desecador | 143 mm | 215 mm | 261 mm |
309.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15534645
|
Fisherbrand™
632415280303 |
Desecador | 285 mm | 380 mm | 438 mm |
536.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15534635
|
Fisherbrand™
632415280203 |
Desecador | 192 mm | 270 mm | 311 mm |
279.13€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
15534625
|
Fisherbrand™
632415280103 |
Desecador | 94 mm | 153 mm | 191 mm |
152.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Fabricado con vidrio borosilicatado SIMAX 3.3
- Diseñado para una gran variedad de trabajos de vacío
- Utilizado para la desecación de muestras, almacenamiento de materiales sensibles a la humedad
Especificaciones
ISO 13 130, DIN 12 491 | |
Vidrio de borosilicato Simax 3.3 | |
Desecador | |
Mando de cristal |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Desecador con mando de vidrio