Learn More
BRAND™ Desecador de vidrio borosilicatado
La superficie del anillo de la base con corchetes mejora la estabilidad y ayuda a prevenir grietas. Tapa intercambiable incluida.
Marca:  BRAND™ 65043
358.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10589341
  • 456.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricadas de vidrio de borosilicato
  • Conforme a DIN 12491
  • Bridas planas rectificadas con precisión
  • Superficie del anillo de la base tachonado para mejorar la estabilidad y ayudar a prevenir grietas
  • Tapa intercambiable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
DIN 12491
Desecador
355 mm
320 mm
Vidrio de borosilicato
Tapa con tirador
250 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Desecador de vidrio borosilicatado > Dimensiones: 250 x 320 x 355 mm (Pr. x An. x Al.)