Learn More
Thermo Scientific Chemicals Desloratadina
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Desloratadine |
CAS | 100643-71-8 |
Punto de fusión | 150.0°C |
Fórmula molecular | C19H19ClN2 |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, propylene glycol, dmso |
Clave InChI | JAUOIFJMECXRGI-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | ClC1=CC=C2C(CCC3=CC=CN=C3C2=C2CCNCC2)=C1 |
Nombre IUPAC | 13-cloro-2-(piperidina-4-ilideno)-4-azatriciclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaeno |
Peso molecular (g/mol) | 310.83 |