missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desmoglein-1 Antibody (32-2B), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594164 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18594164 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18594164

Marca: Novus Biologicals NBP308662AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Desmoglein-1 Monoclonal antibody specifically detects Desmoglein-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Desmoglein-1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 32-2B
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cadherin family member 4, CDHF4PPKS1, desmoglein 1, desmoglein-1, Desmosomal glycoprotein 1, DG1, DGI, DSG, Pemphigus foliaceus antigen, SPPK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bovine desmoglein (desmosomal glyco protein I) from nasal epidermis. (Uniprot: Q02413)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Signaling
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1828
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.