Learn More
Desmoglein-3 Antibody (5H10), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications
191.00€ - 458.00€
Especificaciones
Antígeno | Desmoglein-3 |
---|---|
Clon | 5H10 |
Concentración | 1 mg/mL |
Dilución | Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Dot Blot reported in scientific literature (PMID 15588331) |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18214797
|
Bio-Techne
NBP1-78984SS |
0.025 mL |
191.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18237655
|
Bio-Techne
NBP1-78984 |
0.1 mL |
458.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Desmoglein-3 Monoclonal specifically detects Desmoglein-3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Dot Blot.Especificaciones
Desmoglein-3 | |
1 mg/mL | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Cytoskeleton Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Signal Transduction | |
P32926 | |
1830 | |
The extracellular domain of human Desmoglein 3 [Swiss-Prot# P32926] | |
Primary | |
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
5H10 | |
Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Dot Blot reported in scientific literature (PMID 15588331) | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human, Mouse | |
Cadherin family member 6, CDHF6130-kD pemphigus vulgaris antigen, desmoglein 3, desmoglein 3 (pemphigus vulgaris antigen), desmoglein-3, DKFZp686P23184,130 kDa pemphigus vulgaris antigen, pemphigus vulgaris antigen, PVA | |
DSG3 | |
IgG1 | |
Protein G purified | |
130 kDa |
For Research Use Only