missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Desmosina, 99,5 %, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Desmosine |
CAS | 11003-57-9 |
Color | Amarillo |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.995 |
Fórmula molecular | C24H40N5O8 |
Cantidad | 1 mg |
Sinónimo | desmosine, norleucine, 6-4-4-amino-4-carboxybutyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl pyridinio, 2-amino-6-3,5-bis 3-amino-4-hydroxy-4-oxobutyl-4-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentyl pyridin-1-ium-1-yl hexanoic acid |
Clave InChI | VEVRNHHLCPGNDU-UHFFFAOYNA-O |
Peso molecular (g/mol) | 526.61 |
PubChem CID | 15942890 |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'