missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Agar con desoxicolato-citrato (Hynes)
Aísle y diferencie las especies de salmonela y shigela de las muestras clínicas mediante las placas de agar con desoxicolato-citrato (modificación de Hynes).
11.20€
Especificaciones
Tipo de producto | Agar |
---|---|
Tipo de empaquetado | Wrapped in single cellulose-based film wrap |
Cantidad | 10/Pk. |
Código de producto | Marca | Peso de llenado | Tipo de empaquetado | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso de llenado | Tipo de empaquetado | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10651525
|
Thermo Scientific™
PO5016A |
17,5g ± 5 % | Envasado en un único envase con película de celulosa | Agar | 10/paq. |
11.20€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Aísle y diferencie especies de salmonela y Shigella en muestras clínicas de forma sencilla y con una selectividad superior mediante las placas de medios de agar con desoxicolato-citrato (modificación de Hynes) Thermo Scientific™.
El medio mejorado, basado en la modificación de Hynes1 del medio de Leifson’2, agar con desoxicolato-citrato (modificación de Hynes), facilita el aislamiento de bacterias salmonellae y shigellae.Selección más fácil de colonias: el medio mejorado permite obtener colonias más grandes y numerosas de especies de shigela que se pueden recoger y emulsionar fácilmente en pruebas de aglutinación en portaobjetos
Selectividad superior: más inhibición a bacterias coliformes y Proteus que el agar con desoxicolato-citrato original (n.º de referencia CM0035B)
Listo para su uso: comodidad de los medios preparados.
El medio es rosa pálido debido a la inclusión de un indicador rojo neutro y transparente. Los microorganismos que fermentan la lactosa producen colonias de color rosa y pueden estar rodeados por una zona de ácido desoxicólico precipitado. Las colonias que no fermentan la lactosa son incoloras y, debido a su reacción alcalina, están rodeadas por una zona de color amarillo anaranjado transparente de medio. Escherichia coli sobrevive en el medio, aunque no suele proliferar. Por lo tanto, la pureza de las colonias se debe determinar mediante un subcultivo en un medio diferencial, pero menos inhibitorio, como el agar de MacConkey (n.° de referencia CM0007B).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Agar | |
Wrapped in single cellulose-based film wrap | |
10/Pk. |