Learn More
DESS-Martin periodinana, solución al 15 % en peso en diclorometano, Thermo Scientific Chemicals
Periodinano de Dess-Martin, del 10 a 15 %, C13H13IO8, número de CAS 87413-09-0, 75-09-2, dess martin, periodinano de dess-martin, periodinano de dess-martin, 1,1,1-triacetoxi-1,1-dihidro-1,2-benzodioxol-3 1h-uno, periodinano de dess martin, periodinano de dess-martin, reactivo de dess martin, triacetoxiperiodinano
Marca:  Thermo Scientific Acros 333110500
189.17 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21665" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10562861
  • 212.06€ / 50 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Dess-Martin periodinane
15 wt. % Solution in Dichloromethane
C13H13IO8
1.3620g/mL
NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
(1,1-diacetiloxi-3-oxo-1$l^{5},2-benziodoxol-1-il) acetato
159087
10 to 15%
1.362
Líquido
De incoloro a amarillo
87413-09-0, 75-09-2
MFCD00130127
dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
424.14
424.15
Frasco de vidrio
50 mL