Learn More
Cytiva Solución de rehidratación DeStreak
Muy adecuado para geles tanto analíticos como preparativos. Mejora la reproducibilidad y calidad de geles 2-D, ya que evita las estrías
83.28€ - 179.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Mejora la reproducibilidad y calidad de geles 2D, ya que evita las estrías |
---|---|
Tipo de producto | Reactivo Destreak |
Contenido del kit | Concentraciones optimizadas de urea, tiourea, ácido 3-((3-colamidopropil)dimetilamonio)-1-propanosulfónico (CHAPS) y reactivo Destreak |
Intervalo de pH | >7 |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10714737
|
Cytiva
17-6003-18 |
1 mL |
83.28€
1 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11743249
|
Cytiva
17-6003-19 |
5 x 3 mL |
179.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
La aparición de estrías que distorsionan los mapas de electroforesis en 2-D es un problema común que ocurre con más frecuencia cuando se procesan geles que contienen regiones superiores a pH 7,0. El aumento de la carga de muestra, el aumento de la longitud de la tira IPG o el uso de un gradiente de pH más estrecho empeoran el problema. Las manchas adicionales en los geles 2-D, causadas por la oxidación no específica de las proteínas, es otra dificultad que se encuentra al procesar geles que contienen regiones básicas. Tanto la formación de rayas como la oxidación no específica dan como resultado patrones de proteínas mal resueltos y una reproducibilidad reducida entre las secuencias de electroforesis. La solución de rehidratación DeStreak elimina eficazmente la oxidación no específica al mantener los grupos de tiol proteico en un solo estado de oxidación, independientemente de la carga de la muestra, el intervalo de pH o la longitud de la serie. Los patrones de proteínas se estabilizan en tiras de IPG de cualquier longitud y gradiente de pH, lo que garantiza el mismo patrón estable y reproducible en cada análisis. La eficacia de la solución de rehidratación DeStreak se mantiene con altas cargas de muestra y largos tiempos de ejecución necesarios para la electroforesis en gel preparativo.
- Elimina las manchas adicionales causadas por la oxidación no específica de las proteínas
- Estabiliza las proteínas a lo largo de toda la serie 2-D, garantizando patrones de proteínas simplificados y bien resueltos
- Adecuado para geles tanto analíticos como preparativos
- Concentraciones optimizadas de urea, tiourea, CHAPS y reactivo Destreak
Order Info
La solución está lista para su uso tras la adición del tampón IPG adecuado.El reactivo DeStreak también está disponible por separado en un envase de 1 ml.
Spécification
Mejora la reproducibilidad y calidad de geles 2D, ya que evita las estrías | |
Concentraciones optimizadas de urea, tiourea, ácido 3-((3-colamidopropil)dimetilamonio)-1-propanosulfónico (CHAPS) y reactivo Destreak | |
De 2 °C a 8 °C |
Reactivo Destreak | |
>7 |
Safety and Handling
- Peligro
Catégorie de danger
- Toxicidad aguda Categoría 3
Mention de danger
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Conseils de prudence
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.