Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo destructibles a prueba de manipulaciones con acabado mate
Identifique la manipulación de productos y evite la retirada en una sola pieza con el material de etiquetas de vinilo a prueba de manipulaciones B-351. Imprima con facilidad prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas portátil de Brady.
44.65€ - 63.25€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Color | Black on White |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17871749
|
Brady™
170856 |
0.5 x 1 in. |
63.25€
paquete de 360 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17891829
|
Brady™
170857 |
2 x 1 in. |
44.65€
paquete de 160 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Producto especializado: apto para el seguimiento de activos, placas de características, seguridad de productos e identificación de manipulaciones
- Producto a prueba de manipulaciones: diseñado para fracturarse y evidenciar los signos de manipulación, y evitar la retirada en una sola pieza
- Adhesivo resistente: fabricado con adhesivo permanente que garantiza la unión firme a prácticamente cualquier superficie
- Producto certificado: cumple la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Black on White | |
Die-cut | |
Top | |
Labels | |
Asset Tracking, Laboratory Labeling, Security Identification | |
-40°F to +176°F | |
1 in | |
0.5 in. |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
None | |
Mate | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
BMP51, M511 | |
0,0028 in | |
2.54 cm |