Learn More
Cole-Parmer™ Kit de detección de toxina botulínica
Detecte con precisión cantidades pequeñas, pero altas, de agentes de guerra biológica, sin una preparación de muestras extensa ni equipos costosos adicionales.
Marca: Cole-Parmer™ 36108-14
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Resultados disponibles de 3 a 30 minutos
- Fácil de leer: dos líneas para positivo, una línea para negativo
- Alta sensibilidad y especificidad
- Se incluyen bolsas de eliminación de riesgo biológico y etiquetas de cadena de custodia para un control y desecho o transporte de la muestra y prueba adecuados
Especificaciones
Kit de detección de toxina botulínica, ensayo manual, 10/caja | |
Toxina botulínica | |
10/caja |