Learn More
Óxido de deuterio, para RMN, envasado en ampollas de 0,75 ml, 100 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
7.5mL.
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Deuterium oxide |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Densidad | 1.1050 g/mL |
Deuterio (D) | 99,95% mín |
Envase | 10 ampollas de 0,75 ml |
Índice de refracción | 1,328 |
Gravedad específica | 1,105 |
Viscosidad | 1,25 mPa.s (20 °C) |
Cantidad | 7.5mL. |