Learn More
Ácido deuterosulfurico, < 96 % en D2O, 99,5 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Deuterosulfuric Acid |
Forma física | Líquido |
Densidad | 1.86 |
Índice de refracción | 1.4175 |
Sensibilidad | Moisture |
Cantidad | 50 g |
CAS | 13813-19-9 |
Punto de ebullición | 290°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | <96% in D2O, 99.5% (Isotopic) |
Fórmula molecular | H2O4S |