Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aleación de Devarda, granulado
Descripción
Devarda's Alloy is used as reducing agent in analytical chemistry for the determination of nitrates after their reduction to ammonia under alkaline conditions. It is also used in the quantitative or qualitative analysis of nitrates in agriculture and soil science before the development of ion chromatography. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Devarda's Alloy |
Densidad | 4.355 |
Cantidad | 100 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. Slightly soluble in hydrochloric acid |
Formulario | Granular |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
X25K055 | Certificado de análisis | 11/11/2024 | 045526.22,045526.36 |
W04K017 | Certificado de análisis | 11/09/2024 | 045526.22,045526.36 |
U08K012 | Certificado de análisis | 21/08/2024 | 045526.22,045526.36 |
P12K043 | Certificado de análisis | 20/03/2024 | 045526.22,045526.36 |
T24J065 | Certificado de análisis | 24/10/2023 | 045526.22,045526.36 |
Seguridad y manipulación
- Devarda's Alloy, granular
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contém: Devardas alloy, granular
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
53Hours
16Minutes
47Seconds
31New Offer Ahorre hasta un 70%