Learn More
Macherey-Nagel™ Cámara de desarrollo
Tienda Macherey-Nagel ProductosDescripción
Mason jar shaped developing chambers for TLC application. Use of small TLC plates and sheets. Dimensions: height 109 mm, diameter 63 mm, thread type GL 55, glass of hydrolytic category III, lid is made of PP with LDPE sealing disk.
Cámaras de desarrollo en forma de tarro tipo Mason para aplicaciones de TLC.Uso de placas y láminas de TLC pequeñas.Dimensiones: altura de 109 mm, diámetro de 63 mm, rosca tipo GL 55, vidrio de categoría hidrolítica III, la tapa está fabricada de PP con disco de sellado LDPE.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 4 Paq. |
| Tipo | Cámara de desarrollo |
| Para utilizar con (aplicación) | Para microconjuntos TLC |
| Para utilizar con (equipo) | Microconjuntos de TLC |