Learn More
Macherey-Nagel™ Cámara de desarrollo
Cámaras de desarrollo en forma de tarro tipo Mason para aplicaciones de TLC.Uso de placas y láminas de TLC pequeñas.Dimensiones: altura de 109 mm, diámetro de 63 mm, rosca tipo GL 55, vidrio de categoría hidrolítica III, la tapa está fabricada de PP con disco de sellado LDPE.
Marca:  Macherey-Nagel™ 814021
Código de producto. 12760213
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Cámaras de desarrollo en forma de tarro tipo Mason para aplicaciones de TLC.Uso de placas y láminas de TLC pequeñas.Dimensiones: altura de 109 mm, diámetro de 63 mm, rosca tipo GL 55, vidrio de categoría hidrolítica III, la tapa está fabricada de PP con disco de sellado LDPE.
Especificaciones
Especificaciones
4 Paq.
Cámara de desarrollo
Para microconjuntos TLC
Microconjuntos de TLC