Learn More
KGW Isotherm™ Matraces de transporte aislados Dewar
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Tipo de tapa del tapón:
Cubierta de acero inoxidable
Cubierta metálica con revestimiento azul
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Descripción
- Enfriamiento de muestras pequeñas
- Chapado en plata y evacuado
- Aplicaciones flexibles en el laboratorio
- Incluye mango de aluminio
- Incluye tapa aislada, sujeta por dos pinzas de resorte
- Disponible con cubierta metálica con revestimiento azul o cubierta de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapa del tapón | Cubierta metálica con revestimiento azul |
| Diámetro exterior (métrico) | 120mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Enfriamiento de muestras pequeñas |
| Altura interior (métrico) | 150 mm |
| Altura (métrico) | 215 mm |
| Incluye | Tapa aislada, sujeta por dos pinzas de resorte, asa |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Diámetro interior (métrico) | 100mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |