Learn More
KGW Isotherm™ Dewar Large Insulating Flasks
For the storage and transportation of temperature-sensitive dry goods such as dry ice. KGW Isotherm™ Dewar Large Insulating Flasks feature a robust design made from borosilicate glass 3.3.
Marca: KGW Isotherm™ 1243
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Gran abertura
- Tapa aislada (agarre incluido)
- Totalmente plateados de serie
- Abrazadera de liberación rápida (se vende por separado)
Especificaciones
Piezas sueltas | |
500 mm | |
Técnica de laboratorio, técnica medicinal | |
Asa de la tapa/dos agarres | |
14L |
Azul | |
250 mm | |
610 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Aluminio |