Learn More
Epredia™ Dewax and HIER Buffer L,M,H
Epredia™ Dewax and Heat Induced Epitope Retrieval (HIER) Buffers simultaneously automate deparaffinization, rehydration and epitope retrieval in the Epredia™ PT Module.
Marca:  Epredia™ TA-999-DHBL
537.68 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21628" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15210715
  • 631.00€ / 1 litro
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La desparafinación (desparafinado) y rehidratación automatizada de los portaobjetos IHC es una forma ideal de reducir el tiempo de respuesta y mejorar el flujo de trabajo. La desparafinación acuosa es el método de elección para los instrumentos de IHC hoy en día, pero a menudo produce una desparafinación incompleta. Los tampones de desparafinación y recuperación de epítopos inducidos por calor (HIER) automatizan simultáneamente la desparafinación, la rehidratación y la recuperación de epítopos en el módulo PT Epredia. La nueva formulación patentada elimina los pasos manuales y mejora el tiempo de respuesta. Además, los resultados coinciden con los métodos tradicionales, lo que significa que pueden integrarse rápidamente en el flujo de trabajo rutinario.
Especificaciones
Especificaciones
10 x 100 mL
Tampón bajo
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Carbol Fuchsin-Kinyoun Solution (Cold Technique)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, phenol, basic fuchsin, isopropanol, methanol