Learn More
Dexmedetomidine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16443297
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16443297
Marca: Medchem Express HY17034A
MedChemExpress Dexmedetomidine hydrochloride ((+)-Medetomidine hydrochloride) is a potent, selective and orally active agonist of α2-adrenoceptor, with a Ki of 1.08 nM. Dexmedetomidine hydrochloride shows 1620-fold selectivity against α1-adrenoceptor. Dexmedetomidine hydrochloride exhibits anxiolysis, sedation, and modest analgesia effects.
Dexmedetomidine hydrochloride ((+)-Medetomidine hydrochloride) is a potent, selective and orally active agonist of α2-adrenoceptor, with a Ki of 1.08 nM. Dexmedetomidine hydrochloride shows 1620-fold selectivity against α1-adrenoceptor. Dexmedetomidine hydrochloride exhibits anxiolysis, sedation, and modest analgesia effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexmedetomidine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 145108-58-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H17ClN2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo (+)-Medetomidine hydrochloride(S)-Medetomidine hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1056.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (211.20 mM)
SMILES C[C@H](C1=CN=CN1)C2=CC=CC(C)=C2C.Cl
Peso molecular (g/mol) 236.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.74
Porcentaje de pureza 99.39%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.