Learn More
Dextrano, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
500 g
Descripción
En función de su peso molecular tiene diferentes usos en diferentes campos.
- Se puede utilizar como separadores largos e hidrófilos para mejorar la libertad de movimiento de las proteínas conjugadas/enlazadas.
- Puede derivarse para su uso en sistemas biosensores
- Otras aplicaciones incluyen: aglutinante de plaquetas, extensor de volumen plasmático, regulador de presión osmótica, estabilizador, medios de separación de órganos, componente de matriz, copolímero, microportador, agente de unión, modificador de viscosidad, antitrombótico, lubricante y componente de estructura física.
Especificaciones
Especificaciones
| Forma física | Polvo |
| Información de solubilidad | Very soluble in water (50mg/mL), slightly soluble in alcohol. |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60,000-90,000 |
| Grado | Clínico |