Learn More
Sal sódica de sulfato dextrano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15885118 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
Código de producto. 15885118
Marca: Thermo Scientific J14489.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9011-18-1 | (C6H7O5)m(C6H7O5)n | 40,000 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9011-18-1
Fórmula molecular (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Peso molecular (g/mol) 40,000
Número MDL MFCD00081551
Clave InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de etilo
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextran Sulfate Sodium Salt
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 40,000- 50,000
Envase Frasco de plástico