Learn More
Sal sódica de sulfato de dextrano (polvo de blanco a blanquecino), Fisher BioReagents
Código de producto. 10400274
500 g, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
El sulfato de dextrano acelera la velocidad de hibridación del ADN o el ARN ligado a membranas y puede usarse en procedimientos Southern y Northern Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9011-18-1
Fórmula molecular (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Peso molecular (g/mol) 500,000
Número MDL MFCD00081551
Clave InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de etilo
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextran Sulfate Sodium Salt
Color Blanco
Forma física Sólido
Índice Merck 15, 2953
Cantidad 500 g
Identificación Pass Test
Humedad 7.5% max.
Envase Frasco de polietileno
Nombre del producto
  • Dextran sulfate, sodium salt
Título del producto
Sal sódica de sulfato de dextrano (polvo de blanco a blanquecino), Fisher BioReagents >