Learn More
Novus Biologicals™ DGCR8 knockout Mouse embryonic stem cells
Marca: Novus Biologicals™ NBA1-19349
521.60 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "25306" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Store in gas phase of liquid nitrogen. | |
Ratón | |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, In vitro assay, In vivo assay | |
2 mL |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Novus Biologicals™ DGCR8 knockout Mouse embryonic stem cells > 2 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido