Learn More
Maleato de di-n-butilo, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
0.25 L
1 L
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Di-n-butyl maleate |
Densidad | 0.988 |
Punto de ebullición | 281°C |
Temperatura de inflamación | 138°C (280°F) |
Fórmula lineal | CH3(CH2)3OCOCH=CHCOO(CH2)3CH3 |
Índice de refracción | 1.445 |
Cantidad | 0.25 L |
Beilstein | 1726634 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.28 |
Porcentaje de pureza | 96% |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.