Learn More
Dicloruro de di-n-butilestaño, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Di-n-butyltin dichloride |
Punto de fusión | 39°C to 41°C |
Color | Blanco |
Densidad | 1.36 g/mL |
Punto de ebullición | 135°C (10 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 168°C (334°F) |
Olor | Acrid |
Fórmula lineal | [CH3(CH2)3]2SnCl2 |
Índice de refracción | 1.4991 |
Cantidad | 1 kg |