Learn More
Óxido de di-n-butilestaño, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363546
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 818-08-6
Fórmula molecular C8H18OSn
Peso molecular (g/mol) 248.941
Número MDL MFCD00001992
Clave InChI JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
PubChem CID 61221
Nombre IUPAC dibutilo(oxo)estaño
SMILES CCCC[Sn](=O)CCCC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Di-n-butyltin oxide
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2SnO
Cantidad 25 g
Número UN UN3146
Beilstein 4126243
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.94
Porcentaje de pureza 98%