Learn More
Óxido de di-n-butilestaño, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387717
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
Código de producto. 11387717
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014117.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 818-08-6 | C8H18OSn | 248.941 g/mol
Di-n-butyltin oxide is used as a reagent and a catalyst. It is particularly useful in regioselective alkylation, acylation and sulfonation reactions for starting materials containing alcohol functional groups. It is used in studies pertaining to discovering novel antitumor agents, antifungal activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 818-08-6
Fórmula molecular C8H18OSn
Peso molecular (g/mol) 248.941
Número MDL MFCD00001992
Clave InChI JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
PubChem CID 61221
Nombre IUPAC dibutilo(oxo)estaño
SMILES CCCC[Sn](=O)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butyltin oxide
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Densidad 1.58 g/mL
Olor Odorless
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2SnO
Cantidad 50 g
Número UN UN3146
Beilstein 4126243
Información de solubilidad Soluble in water 4.0g/L @ 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.92
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-n-butyltin oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dibutyltin oxide