Learn More
Disulfuro de di-n-hexilo, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
39.80€ - 140.00€
CAS | 10496-15-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H26S2 |
Peso molecular (g/mol) | 234.46 |
Número MDL | MFCD00027300 |
Clave InChI | GJPDBURPGLWRPW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | hexyl disulfide, dihexyl disulfide, di-n-hexyl disulfide, disulfide, dihexyl, dihexyl disulphide, 1-hexyldisulfanyl hexane, disulfide,dihexyl, dihexyl persulfide, n-hexyl disulfide, di-n-hexyldisulfide |
PubChem CID | 82675 |
Nombre IUPAC | 1-(hexildisulfanil)hexano |
SMILES | CCCCCCSSCCCCCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11425147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22568.06 |
5 g |
39.80€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11435147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22568.14 |
25 g |
140.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
10496-15-8 | |
234.46 | |
GJPDBURPGLWRPW-UHFFFAOYSA-N | |
82675 | |
CCCCCCSSCCCCCC |
C12H26S2 | |
MFCD00027300 | |
hexyl disulfide, dihexyl disulfide, di-n-hexyl disulfide, disulfide, dihexyl, dihexyl disulphide, 1-hexyldisulfanyl hexane, disulfide,dihexyl, dihexyl persulfide, n-hexyl disulfide, di-n-hexyldisulfide | |
1-(hexildisulfanil)hexano |
Especificaciones
Di-n-hexyl disulfide | |
0.919 | |
Unpleasant | |
MFCD00027300 | |
GJPDBURPGLWRPW-UHFFFAOYSA-N | |
1-(hexildisulfanil)hexano | |
82675 | |
85% |
10496-15-8 | |
>110°C (230°F) | |
C12H26S2 | |
hexyl disulfide, dihexyl disulfide, di-n-hexyl disulfide, disulfide, dihexyl, dihexyl disulphide, 1-hexyldisulfanyl hexane, disulfide,dihexyl, dihexyl persulfide, n-hexyl disulfide, di-n-hexyldisulfide | |
CCCCCCSSCCCCCC | |
234.46 | |
234.47 | |
Técnico |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 234-022-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only