Learn More
Óxido de di-n-octilestaño, Thermo Scientific™
Código de producto. 10314402
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS 870-08-6
Fórmula molecular C16H34OSn
Peso molecular (g/mol) 361.16
Número MDL MFCD00013839
Clave InChI LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-n-octyltin oxide, stannane, dioctyloxo, dioctyltin oxide, dioctyloxostannane, tin, dioctyloxo, dioctyl oxo stannane, stannane, oxodioctyl, di-n-octyl-zinn oxyd, tin, dioctyl-, oxide, dioctyl oxo tin
PubChem CID 93563
Nombre IUPAC dioctil(oxo)estaño
SMILES CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-octyltin oxide
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.14
Porcentaje de pureza ≥32.0% (Sn)
Forma física Polvo cristalino o gránulos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-n-octyltin oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.