Learn More
Óxido de di-n-octilestaño, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-n-octyltin oxide |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 100 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble in water |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.14 |
| Porcentaje de pureza | ≥32.0% (Sn) |
| Forma física | Polvo cristalino o gránulos |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Di-n-octyltin oxide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.