Learn More
Éter de di-n-propilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Di-n-propyl ether, is used as a solvent and intermediate for organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter de di-n-propilo se utiliza como disolvente e intermediario para la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (3 g/l a 20 °C); soluble en alcohol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y halógenos.
El éter de di-n-propilo se utiliza como disolvente e intermediario para la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (3 g/l a 20 °C); soluble en alcohol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y halógenos.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Di-n-propyl ether |
Punto de fusión | -122°C |
Densidad | 0.747 |
Punto de ebullición | 90°C to 91°C |
Temperatura de inflamación | −28°C (−18°F) |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2384 |
Información de solubilidad | It is slightly soluble in water 3g/L (20°C),soluble in alcohol and ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.18 |
Porcentaje de pureza | 99% |