Learn More
Sulfuro de di-n-propilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11466386
Sulfuro de di-n-propilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466386
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11466386
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23155.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Di-n-propyl sulfide is used in organic synthesis and used as a daily fragrance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro de di-n-propilo se utiliza en síntesis orgánica y como fragancia diaria.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 351 mg/l a 25 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-47-7
Fórmula molecular C6H14S
Peso molecular (g/mol) 118.24
Número MDL MFCD00009379
Clave InChI ZERULLAPCVRMCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl sulfide, dipropyl sulfide, di-n-propyl sulfide, propane, 1,1'-thiobis, dipropyl thioether, propyl monosulfide, dipropyl sulphide, n-propyl sulfide, 4-thiaheptane, 1,1'-thiobispropaneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8118
Nombre IUPAC 1-propilsulfanilpropano
SMILES CCCSCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-propyl sulfide
Punto de fusión -102°C
Densidad 0.838
Punto de ebullición 141°C to 142°C
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.4487
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1719002
Índice Merck 14,7868
Información de solubilidad Soluble in water 351mg/L @ 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.24
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252842 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2024 Catalog NumberB23155.14,B23155.36,B23155.22
Número de lote10249571 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/02/2024 Catalog NumberB23155.14,B23155.36,B23155.22
Número de lote10246986 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog NumberB23155.14,B23155.36,B23155.22
Número de lote10244785 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/11/2022 Catalog NumberB23155.14,B23155.36,B23155.22
Número de lote10176878 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23155.14,B23155.36,B23155.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfuro de di-n-propilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >