Learn More
Hidrógeno-ortofosfato dipotásico anhidro, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 340°C |
Color | Blanco |
pH | 8.5 to 9.6 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.18g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Título del producto
Hidrógeno-ortofosfato dipotásico anhidro, certificado AR de análisis, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido